3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 3930 DKK
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.134 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22480978
CAS-nummer: 1369869-39-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III