8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 1810 DKK
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200325
CAS-nummer: 2407339-49-3