4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 2110 DKK
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200324
CAS-nummer: 2407339-48-2