8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 1810 DKK
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200323
CAS-nummer: 693818-12-1