4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 2110 DKK
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32200322
CAS-nummer: 693818-13-2