4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 2110 DKK
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28010391
CAS-nummer: 959071-80-8