2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 806 DKK
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368726
CAS-nummer: 403646-48-0