2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Methylthiomethyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
PC1079F-1G PC1079F-5G
APOSPC1079F-1GEA 698 DKK
APOSPC1079F-1G APOSPC1079F-5G
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride
Formel: C₉H₁₀F₃NS
Molekylvægt: 221.243 g/mol
Kogepunkt: 71…73 °C (6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052842
CAS-nummer: 88301-96-6