2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-3-fluorobutyric acid
PC1076D-100MG
PC1076D-500MG
APOSPC1076D-100MGEA
1490
DKK
APOSPC1076D-100MG
APOSPC1076D-500MG
2-Amino-3-fluorobutanoic acid 97%
2-Amino-3-fluorobutanoic acid
Formel:
C₄H₈FNO₂ Smeltepunkt: 186…187 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00077450 CAS-nummer: 50885-01-3 |