1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 1970 DKK
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂F₅IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066739
CAS-nummer: 2366994-14-9