2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 414 DKK
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel: C₉H₄BrF₇O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066741
CAS-nummer: 1917307-13-1