Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 2400 DKK
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Formel: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
Molekylvægt: 2117.24 g/mol
Smeltepunkt: 169.5 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25372942
CAS-nummer: 1130784-80-3