2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 731 DKK
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368724
CAS-nummer: 886763-17-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III