4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1070V-1G PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA 295 DKK
APOSPC1070V-1G APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174223
CAS-nummer: 175203-50-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III