1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 5400 DKK
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formel: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11500247
CAS-nummer: 403496-62-8