2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC10681-1G PC10681-250MG PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA 1350 DKK
APOSPC10681-1G APOSPC10681-250MG APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Molekylvægt: 364.929 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08543940
CAS-nummer: 939758-31-3
UN nummer: 3261
ADR: 8 III