2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10680-1G PC10680-5G PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA 414 DKK
APOSPC10680-1G APOSPC10680-5G APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398121
CAS-nummer: 873006-01-0