2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10678-1G PC10678-250MG
APOSPC10678-1GEA 2620 DKK
APOSPC10678-1G APOSPC10678-250MG
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23711723
CAS-nummer: 1427363-68-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III