3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10676-25G PC10676-1G PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA 5750 DKK
APOSPC10676-25G APOSPC10676-1G APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₀H₁₁F₃O₃S
Kogepunkt: 120…122 °C (1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16620595
CAS-nummer: 2342-67-8