1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 1320 DKK
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Formel: C₁₀H₈BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16817615
CAS-nummer: 1227160-18-0