2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 2360 DKK
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
Molekylvægt: 187.119 g/mol
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13186735
CAS-nummer: 81465-88-5