3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Hydroxymethyl)-2-iodobenzotrifluoride, [3-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10672-1G
PC10672-5G
PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA
1310
DKK
APOSPC10672-1G
APOSPC10672-5G
APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃IO Molekylvægt: 302.032 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18398175 CAS-nummer: 372120-52-0 |