3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 218 DKK
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Molekylvægt: 316.016 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18398157
CAS-nummer: 1034690-61-3