2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Amino-3-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC10664-1G PC10664-5G
APOSPC10664-1GEA 818 DKK
APOSPC10664-1G APOSPC10664-5G
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₄S
Molekylvægt: 270.186 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00523745
CAS-nummer: 400-23-7