5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 1470 DKK
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₃N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22628760
CAS-nummer: 1417341-55-9