3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 3260 DKK
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214194
CAS-nummer: 1256806-43-5