5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10656-1G PC10656-5G
APOSPC10656-1GEA 484 DKK
APOSPC10656-1G APOSPC10656-5G
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972399
CAS-nummer: 884494-82-0