2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-fluoropicolinylamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, (5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 523 DKK
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrFN₂·ClH
Molekylvægt: 241.489 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214208
CAS-nummer: 1257535-19-5