6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-fluoropyridine
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 382 DKK
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226507
CAS-nummer: 38186-86-6