2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 985 DKK
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molekylvægt: 238.591 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631544
CAS-nummer: 261951-93-3
UN nummer: 1760
ADR: 8 III