3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10615-1G PC10615-25G PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA 712 DKK
APOSPC10615-1G APOSPC10615-25G APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formel: C₄H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 120…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368716
CAS-nummer: 453-32-7