4-Hydroxynonafluorobiphenyl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC10608-1G
PC10608-5G
APOSPC10608-1GEA
676
DKK
APOSPC10608-1G
APOSPC10608-5G
4-Hydroxynonafluorobiphenyl 97%
4-Hydroxynonafluorobiphenyl
Formel:
C₁₂HF₉O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134468 CAS-nummer: 2894-87-3 |