1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 164 DKK
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₁₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840352
CAS-nummer: 161583-34-2