3,5-Difluorophenylthiourea
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3,5-Difluorophenyl)thiourea, 1,3-Difluoro-5-thioureidobenzene
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 785 DKK
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formel: C₇H₆F₂N₂S
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368707
CAS-nummer: 791594-33-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III