4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 5400 DKK
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399857
CAS-nummer: 1261622-11-0