N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride, 1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 5700 DKK
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formel: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00588815
CAS-nummer: 117174-71-7