3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10441-25G PC10441-5G
APOSPC10441-25GEA 698 DKK
APOSPC10441-25G APOSPC10441-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Molekylvægt: 237.454 g/mol
Kogepunkt: 100…112 °C (11 mm Hg)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972690
CAS-nummer: 672-75-3
UN nummer: 3261
ADR: 8 III