2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 2240 DKK
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NS
Molekylvægt: 179.163 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881227
CAS-nummer: 121307-79-7