2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 3660 DKK
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrFNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368674
CAS-nummer: 886762-60-3