2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 1830 DKK
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Smeltepunkt: 29…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368673
CAS-nummer: 886762-59-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III