Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 866 DKK
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formel: C₇F₁₆O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155782
CAS-nummer: 27744-59-8