2-Fluoropropan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1014-1G
PC1014-5G
PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA
1430
DKK
APOSPC1014-1G
APOSPC1014-5G
APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formel:
C₃H₇FO Kogepunkt: 115 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07777178 CAS-nummer: 3824-87-1 UN nummer: 1987 ADR: 3,III |