Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10113-1G PC10113-500MG PC10113-5G
APOSPC10113-1GEA 2270 DKK
APOSPC10113-1G APOSPC10113-500MG APOSPC10113-5G
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Formel: C₁₅H₉F₃N₂O₇
Molekylvægt: 386.236 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568619
CAS-nummer: 341967-63-3