Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 4690 DKK
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formel: C₅F₁₀O
Molekylvægt: 266.037 g/mol
Kogepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784237
CAS-nummer: 756-12-7