1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 1490 DKK
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formel: C₄H₇F₃O
Kogepunkt: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Massefylde: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00462509
CAS-nummer: 431-36-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,III