1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0970-1G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 985 DKK
APOSPC0970-1G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Formel: C₅H₂F₆
Kogepunkt: 70…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03792790
CAS-nummer: 1005-73-8