4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoic acid, 5-Carboxy-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)thiophene
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 1210 DKK
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₇F₃O₂S
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00113429
CAS-nummer: 208108-76-3