3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0955-1G
PC0955-5G
APOSPC0955-1GEA
2390
DKK
APOSPC0955-1G
APOSPC0955-5G
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₇BrF₃N Molekylvægt: 254.047 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631688 CAS-nummer: 232267-31-1 |