1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0920-25G PC0920-5G PC0920-1G
APOSPC0920-25GEA 3720 DKK
APOSPC0920-25G APOSPC0920-5G APOSPC0920-1G
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Cl₃F₃
Molekylvægt: 263.472 g/mol
Kogepunkt: 88…89 °C (8 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368668
CAS-nummer: 13947-95-0