2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 933 DKK
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₈F₃N₃
Molekylvægt: 239.197 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160461
CAS-nummer: 26974-09-4